Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl sulfat kaliumsalt, TRC
Artikelnummer. 30006503
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006503 1 g
30006721 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006503 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3331001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15220-11-8
Molekylær formel C10 H7 O6 S . K
Molekylvægt (g/mol) 294.32
IUPAC navn kalium; (4-methyl-2-oxochromen-7-yl) sulfat
SMIL [K+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl Sulfate, Potassium Salt
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H8O6S.K/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Formel vægt 293.96