Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl sulfat kaliumsalt, 98 %
Artikelnummer. 15410517
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410517 500 mg 500mg
15487409 1 g 1g
15497409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66160.ME
Request Bulk or Custom Format
Substrat til sulfatase | CAS: 15220-11-8 | C10H7KO6S | 294,318 g/mol
4-Methylumbelliferylsulfat kaliumsalt er et fluorometrisk substrat til bestemmelse af sulfatase. Dette substrat er blevet brugt i opdagelsen af tyrosinsulfotransferaseinhibitorer, især i P-selectin glycoprotein ligand-1 binding. Denne forbindelse er praktisk talt ikke-fluorescerende indtil spaltning med sulfatase-enzymer og udsender derefter blå fluorescens (450 nm) med excitation ved 360 nm. Anvendelse af denne forbindelse i high-throughput fluorescensbaseret screening førte til opdagelsen af adskillige potente beta-arylsulfotransferase IV (beta-AST-IV) inhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylumbelliferylsulfat kaliumsalt er et fluorometrisk substrat til bestemmelse af sulfatase. Dette substrat er blevet brugt i opdagelsen af tyrosinsulfotransferaseinhibitorer, især i P-selectin glycoprotein ligand-1 binding. Denne forbindelse er praktisk talt ikke-fluorescerende indtil spaltning med sulfatase-enzymer og udsender derefter blå fluorescens (450 nm) med excitation ved 360 nm. Anvendelse af denne forbindelse i high-throughput fluorescensbaseret screening førte til opdagelsen af adskillige potente beta-arylsulfotransferase IV (beta-AST-IV) inhibitorer.
Opløselighed Opløseligt
i vand ved 5mg
/ml
Bemærkninger
Excitationsbølgelængde, 334 nm; emissionsbølgelængde, 370 nm (pH 10,4). Reaktionsprodukt: excitationsbølgelængde, 360nm; emissionsbølgelængde, 449nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15220-11-8
Molekylær formel C10H7KO6S
Molekylvægt (g/mol) 294.318
MDL nummer MFCD00016970
InChI nøgle CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methylumbelliferyl sulfate potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt, 4-methylumbelliferyl sulfate, potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt 1:1, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl sulfate, potassium 4-methyl-2-oxochromen-7-yl sulfate, c10h7o6s.k, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl sulphate, potassium 4-methylumbelliferyl sulfate
PubChem CID 5044226
IUPAC navn kalium;(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)sulfat
SMIL CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OS(=O)(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt
Farve Hvid til gul
Mængde 500 mg
Beilstein 3803203
Opløselighedsinformation Soluble in water at 5mg/ml
Formel vægt 294.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver