missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl Phosphocholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl Phosphocholine |
| CAS | 97055-84-0 |
| Molekylær formel | C15 H20 N O6 P |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20NO6P/c1-11-9-15(17)21-14-10-12(5-6-13(11)14)22-23(18,19)20-8-7-16(2,3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1=CC(=O)Oc2cc(OP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)ccc12 |
| IUPAC navn | (4-methyl-2-oxochromen-7-yl) 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.3 |
| Formel vægt | 341.1028 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?