Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl Phosphate Bis-(2-amino- 2-methyl-1,3-propanediol) Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl Phosphate Bis-(2-amino- 2-methyl-1,3-propanediol) Salt |
| CAS | 107475-10-5 |
| Molekylær formel | C10H9O6P .2(C4H11NO2) |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Amino-2-methyl-1,3-Propanediol compd. with 4-Methyl-7-(phosphonooxy)-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15ClN2O2S/c12-8-5-6-11(10(7-8)14-13)17(15,16)9-3-1-2-4-9/h5-7,9,14H,1-4,13H2 |
| SMIL | NNc1cc(Cl)ccc1S(=O)(=O)C2CCCC2 |
| IUPAC navn | (5-chloro-2-cyclopentylsulfonylphenyl)hydrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.4 |
| Formel vægt | 274.0543 |