Få mere at vide
4-Methylumbelliferylphosphat, 99%
Artikelnummer. 15457319
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457319 250 mg 250mg
15437319 1 g 1g
15447319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66091.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.56 DKK
    398.65 DKK / 250mg
    Spare 88.91 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3368-04-5 | C10H9O6P | 256,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3368-04-5
MDL nummer MFCD00016969
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl phosphate
Smeltepunkt 214 °C til 216 °C
Farve Hvid
Molekylær formel C10H9O6P
Mængde 250 mg
Beilstein 1687229
Synonym 4-methylumbelliferyl phosphate, 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl dihydrogen phosphate, 4-mup, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-phosphonooxy, phosphoric acid 4-methylumbelliferyl ester, 4-methylumbelliferylphosphate, free acid, 4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxyphosphonic acid, 5,5-dinitrobarbutyric acid, 4-methylumbelliferone phosphate, 4-methylumbelliferyl phosphate, free acid
Opløselighedsinformation Vandopløselig
InChI nøgle BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OP(=O)(O)O
IUPAC navn (4-methyl-2-oxochromen-7-yl)-dihydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 256.15
PubChem CID 65118
Formel vægt 256.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver