Få mere at vide
4-Methylumbelliferylphosphat, 99%
Artikelnummer. 15437319
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437319 1 g 1g
15457319 250 mg 250mg
15447319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15437319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66091.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3368-04-5 | C10H9O6P | 256,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3368-04-5
MDL nummer MFCD00016969
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl phosphate
Smeltepunkt 214 °C til 216 °C
Farve Hvid
Molekylær formel C12H11N2NaO3
Mængde 1 g
Beilstein 1687229
Synonym nalidixic acid sodium salt, baktogram, nalidixic acid sodium, sodium nalidixate, chemiurin, dixilina, nalidixate sodium anhydrous, nalidixate sodium, nalidixate sodium anhydrous usan, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sodium salt
Opløselighedsinformation Vandopløselig
InChI nøgle ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 254.22
PubChem CID 3864541
Formel vægt 256.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver