Få mere at vide
MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl phosphate
Artikelnummer. 16424697
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16424697 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16424697 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0994
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl phosphate (4-MUP) is a fluorogenic substrate of alkaline phosphatases.
Tekniske data
CAS 3368-04-5
Opløselighed H2O : 20.83 mg/mL (81.32 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 4-MUP∣ MUP
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Mængde 50 mg
Molekylvægt (g/mol) 256.15 g/mol
Produkttype Dye Reagents
Renhed eller kvalitetsklasse 99.88%