Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl Palmitate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl Palmitate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-25(27)29-22-17-18-23-21(2)19-26(28)30-24(23)20-22/h17-20H,3-16H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 414.277 |