missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl Oleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl Oleate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(29)31-24-19-20-25-23(2)21-28(30)32-26(25)22-24/h10-11,19-22H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10- |
| Formel vægt | 440.2927 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?