Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10707412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10707412 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10707412 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337122500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate
Navn note 98%
CAS 36476-29-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 190.0°C to 192.0°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C18H21NO8·xH2O
MDL nummer MFCD03791283
Mængde 250 mg
Specifik rotationstilstand − 45.00 (20.00°C c=0.3,pyridine)
Specifik rotation − 45.00
Opløselighedsinformation (1% in warm MeOH/water 1:1) Clear colorless to light yellow
InChI nøgle QCTHLCFVVACBSA-SOVHRIKKSA-M
SMIL CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)N=C(C)[O-]
IUPAC navn N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]ethanimidate
Molekylvægt (g/mol) 379.37
PubChem CID 22842632
Formel vægt 379.37
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder