Få mere at vide
Melford 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-BD-glucosaminid
Artikelnummer. 30018500
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018500 5 g
30018498 100 mg
30018499 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018500 Leverandør Melford Leverandørnr. M641005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fluorescerende substrat for N-Acetyl-BD-glucosaminidase og BN-Acetyl-D-hexosaminidase.
Fluorescerende substrat for N-Acetyl-BD-glucosaminidase og BN-Acetyl-D-hexosaminidase. Ultrafølsom. Kontrolleret ved faktisk enzymatisk assay.
Tekniske data
Mængde 5 g