Få mere at vide
Melford 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-BD-glucosaminid
Beskrivelse
Fluorescerende substrat for N-Acetyl-BD-glucosaminidase og BN-Acetyl-D-hexosaminidase.
Fluorescerende substrat for N-Acetyl-BD-glucosaminidase og BN-Acetyl-D-hexosaminidase. Ultrafølsom. Kontrolleret ved faktisk enzymatisk assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 g |