missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Melford 4-methylumbellifery-α -L-Iduronid, Cyclohexyl Ammonium Salt
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 66895-33-8
- Molekylformel: C 16 H 16 O 9 C 6 H 13 N
- Molekylvægt: 451,15 g/mol
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion