Få mere at vide
Melford 4-Methylumbelliferyl Elaidate
Artikelnummer. 30018503
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. 30018503
Brand: Melford M641650.1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fluorescerende substrat for Esterase.
Fluorescerende substrat for Esterase. Renhed:> 98 %. 4-Methylumbelliferon< 50 ppm. Opløselig i 5% toluen.