Få mere at vide
Melford 4-methylumbelliferyl-α -D-mannopyranosid
Beskrivelse
Fluorescerende substrat tilα -D-Mannosidase.
Fluorescerende substrat tilα -D-Mannosidase. 4-Methylumbelliferon:< 50 ppm.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mg |