Få mere at vide
MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 881005-91-0 |
| Opløselighed | DMSO : 150 mg/mL (405.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 5.2 mg/mL (14.04 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Synonym | MUG |
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.31 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.93% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |