Få mere at vide
Melford 4-methylumbellifery-α -D-Glucosid
Artikelnummer. 30018518
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018518 1 g
30018516 100 mg
30018517 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018518 Leverandør Melford Leverandørnr. M657001.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Fluorescerende substrat til 4-Methylumbelliferyl-α -D-Glucosidase.
Fluorescerende substrat til 4-Methylumbelliferyl-α -D-Glucosidase.
4-Methylumbelliferon< 50 ppm.
Tekniske data
Mængde 1 g