Få mere at vide
4-methylumbellifery-β -D-glucopyranosid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10678254 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10678254 2.5 g Glasflaske 2.5g
10235491 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10678254 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337020025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18997-57-4 | C16H18O8 | 338.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18997-57-4
Molekylær formel C16H18O8
Molekylvægt (g/mol) 338.31
MDL nummer MFCD00063694
InChI nøgle YUDPTGPSBJVHCN-YMILTQATSA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl, a-d-glucoside, glc1-b-4mu, 7-, a-d-glucopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl glucopyranoside, 4-methyl-7-2s,4s,5s-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 2733779
IUPAC navn 4-methyl-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on
SMIL CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210.0°C to 212.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 g
Beilstein 18, V,1, 443
Specifik rotationstilstand −99.00 (20.00°C c=0.3,water)
Specifik rotation -99
Opløselighedsinformation Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol,acetone,pyridine
Formel vægt 338.31
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver