Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranosid, 99%
Artikelnummer. 10235491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10235491 500 mg Glasflaske 500mg
10678254 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337025000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 DKK
    953.65 DKK / 500mg
    Spare 161.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 18997-57-4 | C16H18O8 | 338,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18997-57-4
Molekylær formel C16H18O8
Molekylvægt (g/mol) 338.31
MDL nummer MFCD00063694
InChI nøgle YUDPTGPSBJVHCN-YMILTQATSA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl, a-d-glucoside, glc1-b-4mu, 7-, a-d-glucopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl glucopyranoside, 4-methyl-7-2s,4s,5s-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 2733779
IUPAC navn 4-methyl-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on
SMIL CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210,0 °C til 212,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Beilstein 18, V,1, 443
Specifik rotationstilstand −99,00 (20,00 °C c=0,3, vand)
Specifik rotation -99
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: moderat opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, 2-propanol, acetone, pyridin
Formel vægt 338.31
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver