Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranosid, 97+%
Artikelnummer. 10736252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10736252 1 g Glasflaske 1g
10404755 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10736252 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337210010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 6160-78-7 | C16H18O8 | 338,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6160-78-7
Molekylær formel C16H18O8
Molekylvægt (g/mol) 338.31
MDL nummer MFCD00036773,MFCD00063694
InChI nøgle YUDPTGPSBJVHCN-DZQJYWQESA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl-beta-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl beta-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl b-d-galactoside, muga, 4-methylumbelliferyl beta-galactoside, 7-beta-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl b-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-chromen-2-one, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 93577
IUPAC navn 4-methyl-7-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on
SMIL CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Smeltepunkt 248 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 18,V,1,444
Specifik rotationstilstand −64° (20 °C c=1,pyridin,24 timer)
Specifik rotation -64
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: moderat opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i DMF, pyridin, moderat opløselig i ethanol, dmso
Formel vægt 338.31
Procent renhed Følger
Fysisk form Pulver