Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl-alfa-D-galactopyranosidhydrat, 99%
Artikelnummer. 10162921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10162921 50 mg Glasflaske 50mg
10561794 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10162921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337160500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 38597-12-5 | C16H18O8 | 338,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38597-12-5
Molekylær formel C16H18O8
Molekylvægt (g/mol) 338.31
MDL nummer MFCD03791284
InChI nøgle YUDPTGPSBJVHCN-HWSQZMMLNA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl-alpha-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy-2h-chromen-2-one, 4-methyl-7-2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one, 7-alpha-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl a-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl-a-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactopyranoside, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl alpha-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactopyranoside tlc
PubChem CID 2733788
IUPAC navn 4-methyl-7-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on
SMIL CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside hydrate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 50 mg
Formel vægt 338.31
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver