Få mere at vide
Melford 4-methylumbellifery-β -D-galactopyranosid
Artikelnummer. 30018513
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018513 5 g
30018512 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018513 Leverandør Melford Leverandørnr. M655005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Fluorescerende substrat tilβ -D-galactosidase.
Fluorescerende substrat tilβ -D-galactosidase.
  • 4-Methylumbelliferon< 50 ppm
Tekniske data
Mængde 5 g