Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl Caprylate, TRC
Artikelnummer. 30134945
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134945 500 mg
30011280 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM337645500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20671-66-3
Molekylær formel C18H22O4
Molekylvægt (g/mol) 302.36
Synonym 4-Methylumbelliferone Octanoate, 7-Hydroxy-4-methyl-coumarin Octanoate, 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester Octanoic Acid
IUPAC navn 4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl octanoate
SMIL O=C1OC2=C(C(C)=C1)C=CC(OC(CCCCCCC)=O)=C2
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl Caprylate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22O4/c1-3-4-5-6-7-8-17(19)21-14-9-10-15-13(2)11-18(20)22-16(15)12-14/h9-12H,3-8H2,1-2H3
Formel vægt 302.15
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.