Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl Butyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferylbutyrate |
| CAS | 17695-46-4 |
| Molekylær formel | C14H14O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Butyric Acid 4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl Ester, Butyryl 4-Methylumbelliferone, NSC 152103, NSC 688808, Butyrate 7-Hydroxy-4-methyl-coumarin |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O4/c1-3-4-13(15)17-10-5-6-11-9(2)7-14(16)18-12(11)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C |
| IUPAC navn | (4-methyl-2-oxochromen-7-yl) butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.26 |
| Formel vægt | 246.0892 |