missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl-Beta-L-fucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-MethylumbelliferyL-b-L-fucopyranoside |
| CAS | 72601-82-2 |
| Molekylær formel | C16H18O7 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O7/c1-7-5-12(17)23-11-6-9(3-4-10(7)11)22-16-15(20)14(19)13(18)8(2)21-16/h3-6,8,13-16,18-20H,1-2H3/t8-,13+,14+,15-,16+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1O[C@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | 4-methyl-7-[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxychromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.31 |
| Formel vægt | 322.1053 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?