Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl-beta-D-xylopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10122971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10122971 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10122971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337272500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6734-33-4 | C15H16O7 | 308.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
CAS 6734-33-4
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 223°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H16O7
MDL nummer MFCD00037607
Mængde 250 mg
Specifik rotationstilstand −30° (20°C c=0.3,pyridine)
Specifik rotation -30
Synonym 4-methylumbelliferyl b-d-xylopyranoside, 4-methylumbelliferyl beta-d-xyloside, 4-methylumbelliferyl beta-d-xylopyranoside, methylumbelliferyl-beta-d-xyloside, 4-methylumbelliferyl-beta-d-xyloside, 4-methylumbelliferyl a-d-xylopyranoside, 4-methylumbelliferyl-beta-d-xylopyranoside, 2h-1-benzopyran-2-one,4-methyl-7-b-d-xylopyranosyloxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-beta-d-xylopyranosyloxy, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl oxy chromen-2-one
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/L. Other solubilities: 50g/L pyridine
InChI nøgle JWIYLOHVJDJZOQ-KAOXEZKKSA-N
SMIL CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(CO3)O)O)O
IUPAC navn 4-methyl-7-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxychromen-2-on
Molekylvægt (g/mol) 308.29
PubChem CID 92229
Formel vægt 308.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver