missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl Beta-D-Mannopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl beta-D-Mannopyranoside |
| CAS | 67909-30-2 |
| Molekylær formel | C16H18O8 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 7-(beta-D-mannopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferyl-beta-D-mannoside |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15+,16-/m1/s1 |
| SMIL | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)ccc12 |
| IUPAC navn | 4-methyl-7-[(2S,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.31 |
| Formel vægt | 338.1002 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?