Få mere at vide
4-methylumbelliferyl-beta-D-glucuronid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334699
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334699 250 mg 250mg
11484687 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21190.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6160-80-1 | C16H16O9 | 352.295 g/mol
Det er et fluorogent substrat til måling afβ -glucoronidiaseaktivitet, til hurtig følsom identifikation af Escherichia coli. MUG er et substrat for glucuronidase. Den er ideel til plantemolekylær undersøgelse som en måde at undersøge genekspression under forskellige promotorer. Og selvom det fungerer godt til at måle aktivitet i plantelysat og bladskiver, kan det også fungere i hele planteassays.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et fluorogent substrat til måling af ß-glucoronidiaseaktivitet til hurtig følsom identifikation af Escherichia coli. MUG er et substrat for glucuronidase. Den er ideel til plantemolekylær undersøgelse som en måde at undersøge genekspression under forskellige promotorer. Og selvom det fungerer godt til at måle aktivitet i plantelysat og bladskiver, kan det også fungere i hele planteassays.
Opløselighed Opløselig i
varmt vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra alkalimetalbaser og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares i fryseren ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6160-80-1
Molekylær formel C16H16O9
Molekylvægt (g/mol) 352.295
MDL nummer MFCD00036772
InChI nøgle ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl-beta-d-glucuronide, 4-methylumbelliferyl glucuronide, 4-methylumbelliferone glucuronide, mug trihydrate, 4-methylumbelliferyl beta-glucuronide, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-chromen-7-yl oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,6s,5r-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yloxy-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxy oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 91553
ChEBI CHEBI:1904
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-carboxylsyre
SMIL CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)C(=O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide
Mængde 250 mg
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in hot water.
Optisk rotation −106° (c=0.1 in Water)
Formel vægt 352.3
Procent renhed 98%