Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl beta-D-glucopyranosid, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl beta-D-glucopyranoside |
| Smeltepunkt | 210 °C til 212 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 94673 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i DMF eller vand |
| Formel vægt | 338.31 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |