Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl beta-D-glucopyranoside, 99%
Artikelnummer. 15418069
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15418069
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66630.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18997-57-4 | C16H18O8 | 338.312 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18997-57-4
Molekylær formel C16H18O8
Molekylvægt (g/mol) 338.312
MDL nummer MFCD00036773
InChI nøgle YUDPTGPSBJVHCN-YMILTQATSA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl, a-d-glucoside, glc1-b-4mu, 7-, a-d-glucopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl glucopyranoside, 4-methyl-7-2s,4s,5s-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 2733779
IUPAC navn 4-methyl-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on
SMIL CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl beta-D-glucopyranoside
Smeltepunkt 210°C to 212°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 94673
Opløselighedsinformation Soluble in DMF or water
Formel vægt 338.31
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver