Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl Beta-D-Gentotrioside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl beta-D-Gentotrioside |
| CAS | 383160-16-5 |
| Molekylær formel | C28 H38 O18 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O18/c1-9-4-16(30)43-12-5-10(2-3-11(9)12)42-28-25(39)22(36)19(33)15(46-28)8-41-27-24(38)21(35)18(32)14(45-27)7-40-26-23(37)20(34)17(31)13(6-29)44-26/h2-5,13-15,17-29,31-39H,6-8H2,1H3/t13-,14-,15-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,23-,24-,25-,26-,27-,28-/m1/s1 |
| SMIL | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12 |
| IUPAC navn | 4-methyl-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 662.59 |
| Formel vægt | 662.2058 |