missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methylumbelliferyl Beta-D-Gentotrioside, TRC

Artikelnummer. 30479795
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479795 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3344901MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl beta-D-Gentotrioside
CAS 383160-16-5
Molekylær formel C28 H38 O18
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C28H38O18/c1-9-4-16(30)43-12-5-10(2-3-11(9)12)42-28-25(39)22(36)19(33)15(46-28)8-41-27-24(38)21(35)18(32)14(45-27)7-40-26-23(37)20(34)17(31)13(6-29)44-26/h2-5,13-15,17-29,31-39H,6-8H2,1H3/t13-,14-,15-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,23-,24-,25-,26-,27-,28-/m1/s1
SMIL CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
IUPAC navn 4-methyl-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 662.59
Formel vægt 662.2058
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.