Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranosid, 97+%
Beskrivelse
Det er et substrat, der bruges til fluorometrisk assay forβ -galactosidase. Det bruges til at påvise E-coli i det fluorogene medium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
er et substrat, der bruges til fluorometrisk assay forβ -galactosidase. Det bruges til at påvise E-coli i det fluorogene medium.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved -20 °C. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside |
| Smeltepunkt | ∼260 °C (dekomponering) |
| Mængde | 0.25 g |
| Beilstein | 94673 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Optisk rotation | −64° (c=1 i pyridin, 24 t) |
| Formel vægt | 338.32 |
| Procent renhed | 98% |