Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranosid, 97+%
Artikelnummer. 11444527
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444527 1 g 1g
11454527 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21075.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6160-78-7 | C16H18O8 | 338,31 g/mol
Det er et substrat, der bruges til fluorometrisk assay forβ -galactosidase. Det bruges til at påvise E-coli i det fluorogene medium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er et substrat, der bruges til fluorometrisk assay forβ -galactosidase. Det bruges til at påvise E-coli i det fluorogene medium.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved -20 °C. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6160-78-7
Molekylær formel C16H18O8
Molekylvægt (g/mol) 338.31
MDL nummer MFCD00036773,MFCD00063694
InChI nøgle YUDPTGPSBJVHCN-DZQJYWQESA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl-beta-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl beta-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl b-d-galactoside, muga, 4-methylumbelliferyl beta-galactoside, 7-beta-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl b-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-chromen-2-one, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 93577
IUPAC navn 4-methyl-7-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on
SMIL CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside
Smeltepunkt ∼260 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Beilstein 94673
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation −64° (c=1 i pyridin, 24 t)
Formel vægt 338.32
Procent renhed 98%