Få mere at vide
Melford 4-Methylumbelliferyl-BD-Xylopyranosid
Artikelnummer. 30018527
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018527 1 g
30018526 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018527 Leverandør Melford Leverandørnr. M659351.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Fluorescerende substrat tilβ -D-xylosidase.
Fluorescerende substrat tilβ -D-xylosidase.
4-Methylumbelliferon:< 50 ppm
Tekniske data
Mængde 1 g