missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methylumbelliferyl b-D-Ribofuranoside, TRC

Artikelnummer. 30470786
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470786 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3377535MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl b-D-Ribofuranoside
CAS 195385-93-4
Molekylær formel C15H16O7
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)21-10-5-8(2-3-9(7)10)20-15-14(19)13(18)11(6-16)22-15/h2-5,11,13-16,18-19H,6H2,1H3/t11-,13-,14-,15-/m1/s1
SMIL CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)ccc12
IUPAC navn 7-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-4-methylchromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 308.28
Formel vægt 308.0896
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.