Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl b-D-Ribofuranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl b-D-Ribofuranoside |
| CAS | 195385-93-4 |
| Molekylær formel | C15H16O7 |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)21-10-5-8(2-3-9(7)10)20-15-14(19)13(18)11(6-16)22-15/h2-5,11,13-16,18-19H,6H2,1H3/t11-,13-,14-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)ccc12 |
| IUPAC navn | 7-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-4-methylchromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.28 |
| Formel vægt | 308.0896 |