missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl b-D-Galactopyranoside-6-sulfate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl beta-D-Galactopyranoside-6-sulfate sodium salt |
| CAS | 206443-06-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H17 O11 S . Na |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-methyl-7-[(6-O-sulfo-β-D-galactopyranosyl)oxy]-, monosodium salt (9CI), 4-Methyl-7-[(6-O-sulfo-β-D-galactopyranosyl)oxy]-2H-1-benzopyran-2-one sodium salt, 4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside 6-sulfate sodium salt, 4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside-6-sulfate sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O11S.Na/c1-7-4-12(17)26-10-5-8(2-3-9(7)10)25-16-15(20)14(19)13(18)11(27-16)6-24-28(21,22)23;/h2-5,11,13-16,18-20H,6H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t11-,13+,14+,15-,16-;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12 |
| IUPAC navn | sodium;[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-yl]methyl sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.35 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?