Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl-alpha-L-iduronide Sodium Salt, Synthetic, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15825488 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15825488 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15825488 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J33230.#0
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl-alpha-L-iduronide Sodium Salt
CAS 89157-94-8
Fysisk form Powder
Mængde 5 mg
Emballage Plastic Bottle
Synonym 4-methyl-2-oxo-2 h-1-benzopyran-7-yl alpha-l-idopyranosiduronic acid monosodium salt
Molekylvægt (g/mol) 375.285