Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl-alpha-L-iduronide Sodium Salt, Synthetic, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl-alpha-L-iduronide Sodium Salt |
| CAS | 89157-94-8 |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 5 mg |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Synonym | 4-methyl-2-oxo-2 h-1-benzopyran-7-yl alpha-l-idopyranosiduronic acid monosodium salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.285 |