Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl Alpha-L-Iduronide (free acid), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl alpha-L-Iduronide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14+,16+/m0/s1 |
| Formel vægt | 352.0794 |
| Procent renhed | >95% |