missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methylumbelliferyl Alpha-L-Idopyranosiduronic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30476590
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30476590 1 mg -
30476862 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476590 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3347251MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 128095-52-3
Molekylær formel C17H18O9
Molekylvægt (g/mol) 366.32
IUPAC navn methyl (2R,3S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxane-2-carboxylate
SMIL COC(=O)[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)C(O)C(O)[C@@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl alpha-L-Idopyranosiduronic Acid Methyl Ester
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18O9/c1-7-5-11(18)25-10-6-8(3-4-9(7)10)24-17-14(21)12(19)13(20)15(26-17)16(22)23-2/h3-6,12-15,17,19-21H,1-2H3/t12?,13-,14?,15+,17+/m0/s1
Formel vægt 366.0951
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.