Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl Alpha-L-Idopyranosiduronic Acid 2,4-Disulfate Trisodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl alpha-L-Idopyranosiduronic Acid 2,4-Disulfate Trisodium Salt |
| Molekylær formel | C16H13Na3O15S2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Methylumbelliferyl alpha-L-Iduronic Acid-2,4-disulfate Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O15S2.3Na/c1-6-4-10(17)28-9-5-7(2-3-8(6)9)27-16-13(31-33(24,25)26)11(18)12(30-32(21,22)23)14(29-16)15(19)20;;;/h2-5,11-14,16,18H,1H3,(H,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3/t11-,12-,13+,14+,16+;;;/m0.../s1 |
| SMIL | [Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H]([C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@H](O)[C@H]3OS(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])ccc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 578.36 |