Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl a-L-Idopyranosiduronic Acid, Sodium, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl a-L-Idopyranosiduronic Acid, Sodium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O9.Na/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12-,13+,14+,16+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 374.0614 |
| Procent renhed | >95% |