Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl a-D-Glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl a-D-Glucopyranoside |
| CAS | 17833-43-1 |
| Molekylær formel | C16 H18 O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(α-D-glucopyranosyloxy)-4-methyl-, Coumarin, 7-(α-D-glucopyranosyloxy)-4-methyl- (8CI), 7-(α-D-Glucopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside, 4-Methylumbelliferyl α-D-glucose, 4-Methylumbelliferyl α-D-glucoside, 4'-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1 |
| SMIL | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12 |
| IUPAC navn | 4-methyl-7-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.31 |
| Formel vægt | 338.1002 |