Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl a-D-Galactopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30464334
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30464334 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30464334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33447525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-MethylumbelliferyL-a-D-galactopyranoside
CAS 38597-12-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C16 H18 O8
Mængde 25 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(α-D-galactopyranosyloxy)-4-methyl-, 7-(α-D-Galactopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferone α-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl α-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl α-D-galactoside, 4-Methylumbelliferyl α-galactoside
InChI formel InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16+/m1/s1
SMIL CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
IUPAC navn 4-methyl-7-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 338.309
Formel vægt 338.1
Procent renhed >95