Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl 6-Sulfo-2-acetamido-2-deoxy-Beta-D-glucopyranoside Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl 6-Sulfo-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside Potassium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO11S.K/c1-8-5-14(21)29-12-6-10(3-4-11(8)12)28-18-15(19-9(2)20)17(23)16(22)13(30-18)7-27-31(24,25)26;/h3-6,13,15-18,22-23H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,24,25,26);/q;+1/p-1/t13-,15-,16-,17-,18-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 497.0394 |
| Procent renhed | >95% |