missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methylumbelliferyl 6-Sulfo-2-acetamido-2-deoxy-Beta-D-glucopyranoside Potassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30005727
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005727 250 mg
30007998 100 mg
30012585 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM335000250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 210357-38-3
Molekylær formel C18 H20 N O11 S . K
Molekylvægt (g/mol) 497.51
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[[2-(acetylamino)-2-deoxy-6-O-sulfo-β-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-, monopotassium salt (9CI), 4-Methylumbelliferyl 6-sulfo-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside potassium salt, 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-sulfo-β-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one potassium salt, 4-Methylumbelliferyl β-D-N-acetylglucosamine 6-sulfate potassium salt, 4-Methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside-6-sulfate potassium salt
IUPAC navn potassium;[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-dihydroxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-yl]methyl sulfate
SMIL [K+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COS(=O)(=O)[O-])O[C@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl 6-Sulfo-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside Potassium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21NO11S.K/c1-8-5-14(21)29-12-6-10(3-4-11(8)12)28-18-15(19-9(2)20)17(23)16(22)13(30-18)7-27-31(24,25)26;/h3-6,13,15-18,22-23H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,24,25,26);/q;+1/p-1/t13-,15-,16-,17-,18-;/m1./s1
Formel vægt 497.0394
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.