missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methylumbelliferyl 4-Deoxy-b-D-chitobiose Peracetate, TRC

Artikelnummer. 30477324
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477324 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477324 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3330120.1MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl 4-Deoxy-beta-D-chitobiose Peracetate
CAS 1228931-52-9
Molekylær formel C34 H42 N2 O16
Mængde 0.1 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[[3,6-di-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-4-O-[3,6-di-O-acetyl-2-(acetylamino)-2,4-dideoxy-β-D-xylo-hexopyranosyl]-β-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-, 7-[[3,6-Di-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-4-O-[3,6-di-O-acetyl-2-(acetylamino)-2,4-dideoxy-β-D-xylo-hexopyranosyl]-β-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferyl 4-deoxy-β-D-chitobiose peracetate, 4-Methylumbelliferyl N,N'-diacetyl-3,3',6,6'-O-tetracetyl-4'-deoxy-β-D-chitobioside
InChI formel InChI=1S/C34H42N2O16/c1-15-10-28(43)50-25-11-22(8-9-24(15)25)48-34-30(36-17(3)38)32(47-21(7)42)31(27(51-34)14-45-19(5)40)52-33-29(35-16(2)37)26(46-20(6)41)12-23(49-33)13-44-18(4)39/h8-11,23,26-27,29-34H,12-14H2,1-7H3,(H,35,37)(H,36,38)/t23-,26-,27+,29+,30+,31+,32+,33-,34+/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H]1[C@H](C[C@@H](COC(=O)C)O[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](COC(=O)C)O[C@@H](Oc3ccc4C(=CC(=O)Oc4c3)C)[C@H](NC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC navn [(2S,4S,5R,6S)-5-acetamido-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-4-acetyloxy-2-(acetyloxymethyl)-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]oxy-4-acetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 734.7
Formel vægt 734.2534
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.