missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methylumbelliferyl 2-Azido-2-deoxy-4,6-O-phenylmethylene-Alpha-D-galactopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30467394
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467394 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467394 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3336255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl 2-Azido-2-deoxy-4,6-O-phenylmethylene-alpha-D-galactopyranoside
CAS 1147438-59-2
Molekylær formel C23H21N3O7
Mængde 5 mg
Synonym 7-[[2-Azido-2-deoxy-4,6-O-[phenylmethylene]-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-alpha-D-galactopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-Benzopyran-2-one
InChI formel InChI=1S/C23H21N3O7/c1-12-9-18(27)31-16-10-14(7-8-15(12)16)30-23-19(25-26-24)20(28)21-17(32-23)11-29-22(33-21)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,17,19-23,28H,11H2,1H3/t17-,19-,20-,21+,22+,23+/m1/s1
SMIL CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@@H]4CO[C@@H](O[C@@H]4[C@H](O)[C@H]3N=[N+]=[N-])c5ccccc5)ccc12
IUPAC navn 7-[[(2S,4aR,6R,7R,8R,8aR)-7-azido-8-hydroxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy]-4-methylchromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 451.43
Formel vægt 451.138
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.