missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl 2-Azido-2-deoxy-3-O-(tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-4,6-O-phenylmethylene-alpha-D-galactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl 2-Azido-2-deoxy-3-O-(tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-4,6-O-phenylmethylene-alpha-D-galactopyranoside |
| CAS | 1147438-61-6 |
| Molekylær formel | C37H39N3O16 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 7-[[2-Azido-2-deoxy-4,6-O-[(S)-phenylmethylene]-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-alpha-D-galactopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C37H39N3O16/c1-17-13-28(45)52-25-14-23(11-12-24(17)25)51-36-29(39-40-38)32(30-27(53-36)16-47-35(55-30)22-9-7-6-8-10-22)56-37-34(50-21(5)44)33(49-20(4)43)31(48-19(3)42)26(54-37)15-46-18(2)41/h6-14,26-27,29-37H,15-16H2,1-5H3/t26-,27-,29-,30+,31+,32-,33+,34-,35+,36+,37+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H]3O[C@H](OC[C@H]3O[C@H](Oc4ccc5C(=CC(=O)Oc5c4)C)[C@@H]2N=[N+]=[N-])c6ccccc6)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[[(2S,4aR,6R,7R,8R,8aR)-7-azido-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxy]-3,4,5-triacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 781.72 |
| Formel vægt | 781.233 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?