missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methylumbelliferyl 2-Amino-2-deoxy-Alpha-D-glucopyranoside (>90%), TRC

Artikelnummer. 30478953
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478953 5 mg
30471115 25 mg
30470872 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478953 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3342755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 137687-00-4
Molekylær formel C16 H19 N O7
Molekylvægt (g/mol) 337.32
IUPAC navn 7-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-methylchromen-2-one
SMIL CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)ccc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl 2-Amino-2-deoxy-a-D-glucopyranoside
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19NO7/c1-7-4-12(19)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-13(17)15(21)14(20)11(6-18)24-16/h2-5,11,13-16,18,20-21H,6,17H2,1H3/t11-,13-,14-,15-,16+/m1/s1
Formel vægt 337.1162
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.